Merck
369373
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tetrabenzoate
96%
別名:
Benzoflex S 552, Pentaerythrityl tetrabenzoate, [3-Benzoyloxy-2,2-bis(benzoyloxymethyl)propyl] benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CO2CH2)4C
CAS番号:
分子量:
552.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
mp
102-104 °C (lit.)
官能基
ester
phenyl
SMILES記法
O=C(OCC(COC(=O)c1ccccc1)(COC(=O)c2ccccc2)COC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C33H28O8/c34-29(25-13-5-1-6-14-25)38-21-33(22-39-30(35)26-15-7-2-8-16-26,23-40-31(36)27-17-9-3-10-18-27)24-41-32(37)28-19-11-4-12-20-28/h1-20H,21-24H2
InChI Key
MINJAOUGXYRTEI-UHFFFAOYSA-N
詳細
Pentaerythritol tetrabenzoate is an ester of pentaerythritol with benzoic acid. It has been reported as a metal ligand. It has been tested as stationary phase for the quantitative analysis of naphthalene hydrocarbons by gas-liquid chromatography and molecular spectroscopy.
アプリケーション
Plasticizer
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
369373-10KG:
369373-100G:
369373-1KG:
369373-VAR:
369373-BULK:
369373-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure of pentaerythritol tetrabenzoate.
Bormann LM, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 49(11), 1982-1985 (1993)
Quantitative analysis of C 10-C 12 naphthalene hydrocarbons using gas chromatography and molecular spectroscopy.
Vaisberg KM, et al.
Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 1(9), 736-740 (1965)