Merck
198358
Sigma-Aldrich
ビス(ヒドロキシメチル)マロン酸ジエチル
97%
別名:
Diethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)malonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2)2C(CO2CH2CH3)2
CAS番号:
分子量:
220.22
Beilstein:
1788515
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
mp
49-51 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O6/c1-3-14-7(12)9(5-10,6-11)8(13)15-4-2/h10-11H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アセタ-ル、アルデヒド、およびケトンから1,3-ジオキサンを調製するための試薬です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
198358-100G:
198358-VAR:
198358-BULK:
198358-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chem. Abstr., 111, 96357f-96357f (1989)
Stud. Univ. Babes-Bolyai, Chem., 33, 47-47 (1988)
Journal of the American Oil Chemists' Society, 70, 731-731 (1993)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1893-1893 (1991)