Merck
126136
Sigma-Aldrich
ジエチルメチルマロナート
99%
別名:
メチルマロン酸ジエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(COOC2H5)2
CAS番号:
分子量:
174.19
Beilstein:
637028
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
78-80 °C/10 mmHg
密度
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
UPQZOUHVTJNGFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジエチルマロン酸メチルは、不整なMichael付加反応下で2-シクロへキセノンと反応し、2-(3-オキソシクロヘキシル)-2-シクロへキセノンを生成します。相転移触媒においてポリ(クロロメチルスチレン)のアルキル化を起こします
アプリケーション
ジエチルマロン酸メチルは、Saccharopolyspora erythraea mutB株でのエリスロマイシン発酵における、マロン酸メチルジエステルによる直接の培地への補充効果を調べるために使用されています
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
126136-5G:
126136-250G:
126136-50G:
126136-5KG:
126136-500G:
126136-BULK:
126136-1KG:
126136-VAR:
126136-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Abnormal Michael reaction. Reaction between 2-cyclohexenone and diethyl methylmalonate.
Risinger GE and Haag WG.
The Journal of Organic Chemistry, 38(20), 3546-3647 (1973)
Alkylation reaction of poly (chloromethylstyrene) with malononitrile and diethyl methylmalonate using phase transfer catalysts.
Nishikubo T, et al.
Makromol. Chem., 2(6-7), 387-392 (1981)
J Mark Weber et al.
Applied microbiology and biotechnology, 93(4), 1575-1583 (2011-11-04)
The Saccharopolyspora erythraea mutB knockout strain, FL2281, having a block in the methylmalonyl-CoA mutase reaction, was found to carry a diethyl methylmalonate-responsive (Dmr) phenotype in an oil-based fermentation medium. The Dmr phenotype confers the ability to increase erythromycin A (erythromycin)