Merck
594482
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-2'-クロロアセトフェノン
95%
別名:
2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1-ethanone, 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2′-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-o-chloroacetophenone, 2-Chlorophenacyl bromide, Bromomethyl 2-chlorophenyl ketone, o-Chlorophenacyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4COCH2Br
CAS番号:
分子量:
233.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.590 (lit.)
bp
105 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.602 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
InChI Key
WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
594482-VAR:
594482-5G:
594482-1G:
594482-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)