Merck
759384
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-fluoroacetophenone
97%
別名:
α-Bromo-2-fluoroacetophenone, ω-Bromo-2-fluoroacetophenone, 1-Bromo-2′;-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone, 2-Fluorophenacyl bromide, o-Fluorophenacyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrFO
CAS番号:
分子量:
217.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.563
mp
25-30 °C
密度
1.574 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
InChI Key
QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
759384-BULK:
759384-VAR:
759384-25G:
759384-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)