Merck
389390
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4′-フルオロアセトフェノン
97%
別名:
ω-ブロモ-4-フルオロアセトフェノン, 4-フルオロフェナシルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4COCH2Br
CAS番号:
分子量:
217.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
150 °C/12 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
ketone
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI Key
ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTPN6(5777)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
389390-VAR:
389390-25G:
389390-5G:
389390-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)