Merck
669466
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone
95%
別名:
4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6BrF3O
CAS番号:
分子量:
267.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
46-56 °C
官能基
bromo
fluoro
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)9(11,12)13/h1-4H,5H2
InChI Key
HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTPN6(5777)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
669466-BULK:
669466-VAR:
669466-5G:
669466-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)