Merck
SML1098
Sigma-Aldrich
Vilazodone hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
5-[4-[4-(5-Cyano-1H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]- 2-benzofurancarboxamide hydrochloride, EMD 68843, SB 659746A.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H27N5O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
477.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.N3(CCN(CC3)c4cc5c([o]c(c5)C(=O)N)cc4)CCCCc1c2c([nH]c1)ccc(c2)C#N
InChI
1S/C26H27N5O2.ClH/c27-16-18-4-6-23-22(13-18)19(17-29-23)3-1-2-8-30-9-11-31(12-10-30)21-5-7-24-20(14-21)15-25(33-24)26(28)32;/h4-7,13-15,17,29H,1-3,8-12H2,(H2,28,32);1H
InChI Key
RPZBRGFNBNQSOP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
Vilazodone is a serotonin 5-HT1A partial agonist and serotonin-selective reuptake inhibitor (SPARI) that is used clinically as an antidepressant for major depressive disorder.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML1098-VAR:
SML1098-BULK:
SML1098-10MG:4548173920344
SML1098-50MG:4548173920351
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)