特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
InChI Key
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Hepatoprotective effects of polyphenols: Studies on the hepatoprotective effects of polyphenol-enriched fractions against oxidative stress in Acetaminophen-induced liver injury incorporate the analysis of Acetaminophen Related Compound D. This research underscores its relevance in pharmacology and toxicology, providing a deeper understanding of drug-induced liver injuries and potential therapeutic approaches (Wu et al., 2017).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-015-CC:
D-015-1ML:4548173910871