アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
liquid
官能基
ester
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H38O5/c1-4-5-14-22(2,26)15-10-12-18-17(19(23)16-20(18)24)11-8-6-7-9-13-21(25)27-3/h10,12,17-18,20,24,26H,4-9,11,13-16H2,1-3H3/b12-10+/t17-,18-,20-,22?/m1/s1
InChI Key
OJLOPKGSLYJEMD-URPKTTJQSA-N
遺伝子情報
human ... PTGER3(5733) , PTGIR(5739)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M6807-1MG:
M6807-10MG-PW:
M6807-BULK:
M6807-10MG:4548174008737
M6807-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)