Merck
D2600000
ジフェンヒドラミン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-ジフェニルメトキシ-N,N-ジメチルエチルアミン 塩酸塩, N-(2-ジフェニルメトキシエチル)-N,N-ジメチルアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO · HCl
CAS番号:
分子量:
291.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diphenhydramine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
InChI Key
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Diphenhydramine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D2600000:
D2600000-100MG:
D2600000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Don W Coulter et al.
Anti-cancer drugs, 24(4), 415-421 (2013-01-19)
A pediatric study has established a maximum tolerated dose (MTD) for temsirolimus (Tem) of more than 150 mg/m intravenously/week. A phase I trial was conducted to establish the MTD for Tem in combination with valproic acid (VPA) in children and
Benjamin W Friedman et al.
Annals of emergency medicine, 62(4), 311-318 (2013-04-10)
We compare metoclopramide 20 mg intravenously, combined with diphenhydramine 25 mg intravenously, with ketorolac 30 mg intravenously in adults with tension-type headache and all nonmigraine, noncluster recurrent headaches. In this emergency department (ED)-based randomized, double-blind study, we enrolled adults with
Edward Topp et al.
The Science of the total environment, 439, 136-140 (2012-10-16)
The widely used antihistamine diphenhydramine is present in municipal biosolids, and is detected in runoff from agricultural land fertilized with biosolids. In the present study the kinetics and major pathways of diphenhydramine dissipation in a loam, sandy loam, and clay
A D Rollstin et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 51(1), 50-53 (2012-12-01)
There are few reports of acetaminophen overdose in hypothermic patients and even fewer reports describing profound hypothermia. The kinetics, risk of hepatotoxicity, and the possible dose adjustments to N-acetylcysteine (NAC) therapy are not known in this setting. A 37-year-old female
Eugene W Schwilke et al.
Journal of forensic sciences, 51(5), 1191-1198 (2006-10-05)
We have previously reported on patterns of drug and alcohol use in fatally injured drivers in Washington State. Here we revisit that population to examine how drug use patterns have changed in the intervening 9 years. Blood and serum specimens