主要文書
8.41124
Sigma-Aldrich
Methylenediphosphonic acid
for synthesis
別名:
Methylenediphosphonic acid, Methanediphosphonic acid, Medronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH6O6P2
CAS番号:
分子量:
176.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
217-851-0
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥97.0% (acidimetric)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
フォーム
powder
mp
200-205 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])C[P](=O)(O)O
InChI
1S/CH6O6P2.2Na/c2-8(3,4)1-9(5,6)7;;/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
RXSYPQBNTPQOTQ-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3