Merck
288462
Sigma-Aldrich
三臭化リン
≥99.99% trace metals basis
別名:
臭化リン(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PBr3
CAS番号:
分子量:
270.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
0.27 psi ( 54 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.697 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
mp
−41.5 °C (lit.)
密度
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
InChI Key
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Phosphorus tribromide (PBr3) is a phosphorus halide that can be used as a reactive phosphorylating agent for the formation of multifunctional thiophenes.
アプリケーション
PBr3 can be used as an acceptor molecule in the formation of donor-acceptor complexes. It can also be used in the phosphorylation of arylphospholes which can further be utilized in the synthesis of phosphonic amides.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
288462-10G:
288462-BULK:
288462-50G:
288462-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Site-selective phosphorylation of arylphospholes through reaction with phosphorus tribromide
Keglevich G, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 643(11), 32-38 (2002)
Donor-acceptor complexes between organoamines and phosphorus tribromide
Muller G, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung B, 56(11), 1163-1171 (2001)
Phosphorylation of 2-(3-methyl-1, 3-diazabuten-1-yl)-3-ethoxycarbonylthiophenes with phosphorus (III) halides
Pinchuk AM, et al.
Heteroatom Chem., 12(7), 641-651 (2001)
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'