About This Item
化学式:
PI3
CAS番号:
分子量:
411.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
61 °C (lit.)
密度
4.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
IP(I)I
InChI
1S/I3P/c1-4(2)3
InChI Key
PZHNNJXWQYFUTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Phosphorus triiodide (PI3) is a trihalide of phosphorus that can be used as a deactivator and a deoxygenating agent.
アプリケーション
PI3 is used in the synthesis of black phosphate crystal, which can be used as a semiconducting material for optoelectronic applications. It is also a source of triiodide that can be utilized as a charge carrier in electrolytes for dye sensitized solar cells.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
241555-VAR:
241555-BULK:
241555-50G:
241555-10G:4548173993157
この製品を見ている人はこちらもチェック
Photoelectrochemistry of mesoporous NiO electrodes in iodide/triiodide electrolytes.
Zhu H, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(47), 17455-17458 (2007)
Understanding the growth of black phosphorus crystals.
Zhao M, et al.
CrystEngComm, 18(40), 7737-7744 (2016)
Phosphorus-doped porous graphene nanosheet as metal-free electrocatalyst for triiodide reduction reaction in dye-sensitized solar cell.
Xu X, et al.
Applied Surface Science, 405, 308-315 (2017)
Reversible Chain Transfer Catalyzed Polymerizations (RTCPs) of Styrene and Methyl Methacrylate with Phosphorus Catalysts.
Goto A, et al.
Macromolecular Symposia, 261(1), 18-22 (2008)
Phosphorus tri-iodide (PI 3), a powerful deoxygenating agent.
Denis JN and Krief A
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, (12), 544-545 (1980)