Merck
09658
Sigma-Aldrich
クロロ-N,N,N′,N′-テトラメチルホルムアミジニウム ヘキサフルオロホスファート
≥98.0% (T)
別名:
TCFH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12ClF6N2P
CAS番号:
分子量:
280.58
Beilstein:
7896715
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
99-118 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)\C(Cl)=[N+](\C)C
InChI
1S/C5H12ClN2.F6P/c1-7(2)5(6)8(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
CUKNPSDEURGZCO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Chloro-N,N,N′,N′-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate can be used as a reactant for the synthesis of:
  • Onium salts for use in peptide coupling.
  • Benzotriazole based uranium reagent, a safer replacement for coupling reagents.
It can also be used as a reagent for the synthesis of:
  • Cancer cell cytotoxins.
  • Bioconjugation reagents.
その他情報
ペプチド合成のカップリング試薬、および他のカップリング試薬合成の出発物質です
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
09658-BULK:
09658-1G:
09658-25G:
09658-5G:
09658-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An Efficient Second-Generation Manufacturing Process for the pan-RAF Inhibitor Belvarafenib
Zell, D., et al.
Organic Process Research & Development, 25, 10, 2338-2350 (2021)
A novel family of onium salts based upon isonitroso meldrum's acid proves useful as peptide coupling reagents
El-Faham A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2010(19), 3641-3649 (2010)
N, N, N′, N′-Tetramethylchloroformamidinium hexafluorophosphate (TCFH), a powerful coupling reagent for bioconjugation
Tulla-Puche J, et al.
Bioconjugate Chemistry, 19(10), 1968-1971 (2008)
TCFH?NMI: Direct Access to N-Acyl Imidazoliums for Challenging Amide Bond Formations
Beutner, Gregory et. al.
Organic Letters, 20(14), 4218?4222-4218?4222 (2018)
J. Phillip Kennedy and Craig W. Lindsley
Tetrahedron Letters, 51, 2493-2496 (2010)