Merck
762350
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホンイミドカリウム
≥95%
別名:
ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミドカリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2F6KNO4S2
CAS番号:
分子量:
319.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
198-203 °C
SMILES記法
[K+].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.K/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChI Key
KVFIZLDWRFTUEM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリフルオロメタンスルホンイミドカリウムは、N,N-ジメチルアクリルアミドの低温ラジカル重合を促進してポリ(N,N-ジメチルアクリルアミド)を合成するために用いられるルイス酸です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
762350-BULK:
762350-5G:
762350-1G:
762350-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)