Merck
377074
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸ペンタフルオロフェニル
98%, for peptide synthesis
別名:
トリフルオロ酢酸ペンタフルオロフェニルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CO2C6F5
CAS番号:
分子量:
280.07
Beilstein:
2003848
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
トリフルオロ酢酸ペンタフルオロフェニル, 98%
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.368 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
密度
1.63 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
ester
fluoro
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)C(F)(F)F)c(F)c1F
InChI
1S/C8F8O2/c9-1-2(10)4(12)6(5(13)3(1)11)18-7(17)8(14,15)16
InChI Key
VCQURUZYYSOUHP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
トリフルオロ酢酸ペンタフルオロフェニルは以下のように用いられます:
  • 2'-カルボキシローダミン染料のエステル化による単一アイソマーとしてのペンタフルオロフェニルエーテルの生成に
  • アシル化試薬および N-置換グリシンオリゴマーのペプチド型カップリングのカップリング試薬として
  • 3-チオフェン酢酸との反応によるペンタフルオロフェニルチオフェン-3-酢酸(PFPTA)の合成に。
その他情報
少量のペンタフルオロフェノールを含むことがあります。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
377074-BULK:
377074-VAR:
377074-25G:
377074-1KG:
377074-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vancomycin-conjugated polythiophene for the detection and imaging of Gram-positive bacteria.
Ning LG, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 5(44), 8814-8820 (2017)
Unexpected reactivity of the 2′-carboxyl functionality in rhodamine dyes.
Haack RA, et al.
Tetrahedron Letters, 58(18), 1733-1737 (2017)
Weak backbone CH?O=C and side chain t Bu?t Bu London interactions help promote helix folding of achiral NtBu peptoids.
Angelici G, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(24), 4573-4576 (2016)
Nathan J Van Zee et al.
Nature, 558(7708), 100-103 (2018-06-01)
Water directs the self-assembly of both natural1,2 and synthetic3-9 molecules to form precise yet dynamic structures. Nevertheless, our molecular understanding of the role of water in such systems is incomplete, which represents a fundamental constraint in the development of supramolecular
Rory K Morgan et al.
ACS chemical biology, 10(8), 1778-1784 (2015-05-16)
ADP-ribosylation is essential for cell function, yet there is a dearth of methods for detecting this post-translational modification in cells. Here, we describe a clickable aminooxy alkyne (AO-alkyne) probe that can detect cellular ADP-ribosylation on acidic amino acids following Cu-catalyzed