Merck
09668
Sigma-Aldrich
N,N,N',N'-テトラメチル-O-(N-スクシンイミジル)ウロニウム ヘキサフルオロホスファート
≥99.0% (TLC/N)
別名:
O-(N-スクシンイミジル)-N,N,N',N',-テトラメチルウロニウム ヘキサフルオロホスファート, HSTU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16F6N3O3P
CAS番号:
分子量:
359.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (TLC/N)
形状
crystals
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
218-221 °C (dec.)
溶解性
acetonitrile: 0.5 g/mL, slightly hazy, colorless
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(\ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](\C)C
InChI
1S/C9H16N3O3.F6P/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
STWZCCVNXFLDDD-UHFFFAOYSA-N
詳細
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate can be used to prepare N-succinimidyl 4-[18F]fluorobenzoate ([18F]-SFB), a prosthetic group for the fluorination of biomolecules for PET imaging.
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
磁気共鳴イメージングに用いるリポソーム造影剤の合成
チオール反応性Cy5誘導体の合成
タンパク質ラベル化分子の合成
その他情報
Coupling reagent for peptide synthesis and the formation of other amides. Even in aqueous solution yields are excellent
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
09668-25G:
09668-1G:
09668-5G:
09668-BULK:
09668-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 18F-labeled membrane-penetrating peptide as PET tracer
Tang G and Wang X
Journal of Nuclear Medicine, 49, 97P-97P (2008)
18F-nanobody for PET imaging of HER2 overexpressing tumors
Xavier C, et al.
Nuclear Medicine and Biology, 43, 247-252 (2016)
Virginia Wycisk et al.
ChemistryOpen, 6(3), 437-446 (2017-06-24)
Herein, we present a new synthetic route to cyanine-based heterobifunctional dyes and their application as fluorescent linkers between polymers and biomolecules. The synthesized compounds, designed in the visible spectral range, are equipped with two different reactive groups for highly selective
PET imaging of macrophage mannose receptor-expressing macrophages in tumor stroma using 18F-radiolabeled camelid single-domain antibody fragments
Blykers A, et al.
Journal of Nuclear Medicine, 56, 1265-1271 (2015)
Synthesis and in vivo evaluation of p-18F-Fluorohippurate as a new radiopharmaceutical for assessment of renal function by PET
Awasthi V, et al.
Journal of Nuclear Medicine, 52, 147-153 (2011)