P3017
2-オレオイル-1-パルミトイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
≥95.5% (GC), ≥98% (TLC)
別名:
1-パルミトイル-2-オレオイル-sn-グリセロ-3-ホスフォコリン, 1-ヘキサデカノイル-2-(cis-9-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン, 3-sn-ホスファチジルコリン, 2-オレオイル-1-パルミトイル, L-β-オレオイル-γ-パルミトイル-α-レシチン, PC(16:0/18:1w9), PC(16:0/18:1(9Z)), PC(16:0/18:1), POPC
アッセイ
≥95.5% (GC)
≥98% (TLC)
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20+/t40-/m1/s1
InChI Key
WTJKGGKOPKCXLL-RYDYYDTQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 植物サンプル中のモノガラクトシルジアシルグリセロールシンターゼ(MGD1)活性の脂質結合アッセイに用いるリポソームの調製に。
- インターロイキン1誘発凝血プロセスのモニタリングを行うためにヒト臍静脈内皮細胞(HUVED)との融合に用いるリポソームの調製に。
- トリオレオイルグリセロールと共に、相分離研究に。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3017-10MG:
P3017-25MG:
2016049:
P3017-VAR:
P3017-500MG:
P3017-100MG:
P3017-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
ナノディスクシステムが膜タンパク質の構造研究にどのように貢献しているかについては私たちの記事をご覧ください。