Merck
860065P
Avanti
ガングリオシドGM1(ウシ脳)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
110952
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
GM1 Ganglioside (Brain, Ovine-Sodium Salt)
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860065P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (860065P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860065P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860065P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@H]5O[C@H
InChI
1S/C73H131N3O31/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-52(86)76-44(45(83)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-2)40-99-69-61(93)59(91)63(50(38-79)102-69)104-71-62(94)67(98-41-47(85)55(87)66-53(74-42(3)81)46(84)35-73(97,107-66)72(95)96)64(51(39-80)103-71)105-68-54(75-43(4)82)65(57(89)49(37-78)100-68)106-70-60(92)58(90)56(88)48(36-77)101-70/h31,33,44-51,53-71,77-80,83-85,87-94,97H,5-30,32,34-41H2,1-4H3,(H,74,81)(H,75,82)(H,76,86)(H,95,96)/b33-31+/t44?,45?,46-,47?,48+,49+,50+,51+,53+,54+,55?,56-,57-,58-,59+,60+,61+,62+,63+,64-,65+,66+,67+,68-,69+,70-,71-,73-/m0/s1
InChI Key
CNLVNZJJSHZYAS-ALSOZVJRSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ガングリオシドGM1は脳ガングリオシドと呼ばれています。N-アセチルノイラミン酸またはN-グリコリルノイラミン酸残基を含む酸性スフィンゴ糖脂質です。発達中の脳では上方制御されています。 ガングリオシドGM1には5つのグリコシル単位があります。
アプリケーション
ガングリオシドGM1(ウシ脳)は蛍光検査用の小型単層小胞の調製に使用されています。 またヒト野生型−シヌクレインを用いた円二色性検査用のリポソームの調製にも使用されています。 エレクトロスプレーイオン化(ESI)質量分析(MS)用の標準脂質としても使用できる可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
ガングリオシドGM1は細胞膜におけるCa2+流出入の調節因子です。ニューロンの発達および成熟において重要な役割を担い、神経保護的機能もあります。 ウシ由来のガングリオシドGM1は医薬品で多くの用途があり、ハンチントン病の有効な治療薬とみなされています。 β-ガラクトシダーゼ酵素の欠損による脳でのGM1の蓄積は、代謝疾患のGM1ガングリオシドーシスと関係があると言われています。
包装
5mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(860065P-10mg)
5mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(860065P-1mg)
5mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(860065P-25 mg)
5mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(860065P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860065P-1MG:
860065P-5MG:
860065P-10MG:
860065P-BULK:
860065P-25MG:
860065P-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Combination of ESI and MALDI mass spectrometry for qualitative, semi-quantitative and in situ analysis of gangliosides in brain
Zhang Y, et al.
Scientific reports, 6(, 25289-25289 (2016)
Quantitative Comparison of GM1 Gangliosidosis Afflicted Ovine Tissue using Thin-Layer Chromatography, Mass Spectrometry and Nuclear Magnetic Resonance
Mata CV and Mitchell JC
Faseb Journal, 33(1), 796-715 (2019)
Formation of supported lipid bilayers containing phase-segregated domains and their interaction with gold nanoparticles
Melby ES, et al.
Environmental science : water research & technology, 3(1), 45-55 (2016)
Tyuji Hoshino et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(27), 8085-8094 (2013-05-22)
Accumulation and fibril formation of amyloid β (Aβ) peptides onto a ganglioside-rich lipid membrane is a cause of neuro-disturbance diseases. To find out a measure for suppressing the nucleation of a seed for amyloid fibrils, the mechanism of the initial
The multi-tasked life of GM1 ganglioside, a true factotum of nature
Ledeen RW and Wu G
Trends in Biochemical Sciences, 40(7), 407-418 (2015)