アッセイ
99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860056P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand (60056P)
脂質タイプ
sphingolipids
lipid extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O)C4)CO)[C@@](NC(C)=O)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
860056P-BULK:
860056P-1MG:
860056P-VAR:
試験成績書(COA)