Merck
860059P
Avanti
ガングリオシドGT1b
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
トリシアロガングリオシド-GT1b(ブタ脳、トリアンモニウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C95H174N8O47
CAS番号:
分子量:
2180.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860059P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (860059P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
lipid extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O)C4)CO)[C@@](NC(C)=O)
InChI
1S/C88H157N5O44/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-56(107)92-37-51(45(101)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)124-80-66(113)65(112)70(54(42-98)127-80)129-82-69(116)77(136-87(84(120)121)35-46(102)57(89)72(132-87)61(108)49(105)38-94)71(55(43-99)128-82)130-79-60(93-44(3)100)75(63(110)52(40-96)125-79)131-81-68(115)76(64(111)53(41-97)126-81)135-86(83(118)119)34-47(103)59(91)74(134-86)67(114)78(117)137-88(85(122)123)36-48(104)58(90)73(133-88)62(109)50(106)39-95/h30,32,45-55,57-82,94-99,101-106,108-117H,4-29,31,33-43,89-91H2,1-3H3,(H,92,107)(H,93,100)(H,118,119)(H,120,121)(H,122,123)/b32-30+/t45?,46-,47-,48-,49?,50?,51?,52-,53-,54+,55-,57+,58+,59+,60-,61?,62?,63+,64+,65+,66+,67?,68-,69-,70+,71+,72+,73+,74+,75-,76+,77-,78?,79+,80+,81+,82+,86+,87+,88+/m0/s1
InChI Key
NVNPEYQWKCQBBU-ADMXJUBYSA-N
詳細
ガングリオシドGT1bは脳のガングリオシドです。これは中性の四糖コアで構成されており、内部のガラクトースに1つまたは2つのシアル酸があり、ガラクトースの非還元末端にさらなるシアル酸があります。
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860059P-1 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860059P-5 mg)
その他情報
構造式、分子式、および分子量は、その物質の典型的な形態を表しています。
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
860059P-1MG:
860059P-VAR:
860059P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biosynthesis of the major brain gangliosides GD1a and GT1b
Sturgill E R, et al.
Glycobiology, 22(10), 1289-1301 (2012)