無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥95% (TLC)
形状
lyophilized powder
分子量
~1540
テクニック
blocking: suitable
不純物
endotoxin, tested
溶解性
chloroform/methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3NC(C)=O)[C@H](O[C@@]5(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O5)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C73H131N3O31/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-52(86)76-44(45(83)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-2)40-99-69-61(93)59(91)63(50(38-79)102-69)104-71-62(94)67(98-41-47(85)55(87)66-53(74-42(3)81)46(84)35-73(97,107-66)72(95)96)64(51(39-80)103-71)105-68-54(75-43(4)82)65(57(89)49(37-78)100-68)106-70-60(92)58(90)56(88)48(36-77)101-70/h31,33,44-51,53-71,77-80,83-85,87-94,97H,5-30,32,34-41H2,1-4H3,(H,74,81)(H,75,82)(H,76,86)(H,95,96)/b33-31+/t44?,45?,46-,47?,48+,49+,50+,51+,53+,54+,55?,56-,57-,58-,59+,60+,61+,62+,63+,64-,65+,66+,67+,68-,69+,70-,71-,73-/m0/s1
InChI Key
CNLVNZJJSHZYAS-ALSOZVJRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
モノシアロガングリオシドGM1は、NKR-P1との親和性について研究された、多くの単糖やオリゴ糖リガンドの1つでした。NKR-P1は、細胞外にCa2+依存性レクチンドメインを含むナチュラルキラー細胞の膜タンパク質です。モノシアロガングリオシドGM1は、多くのin vivo、in vitroモデル系の神経損傷による影響を部分的に修正する効果があります。
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G9652-1MG-PW:
G9652-1MG:
G9652-VAR:
G9652-BULK:
試験成績書(COA)