安全性情報
C3062
Sigma-Aldrich
抗コレラ毒素 ウサギ宿主抗体
whole antiserum
別名:
Cholera Toxin Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
15 mM sodium azide
テクニック
Ouchterlony double diffusion: 1:16
dot blot: 1:20,000
indirect ELISA: 1:8,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
コレラの病原性物質であるコレラ毒素は、化学量AB5で構築されたA(27 kDa)とB(12 kDa)という2つのサブユニットで構成されています。 Bサブユニットは、腸上皮細胞の膜内に位置する特定の受容体であるモノシアロガングリオシドGM1に結合します。AサブユニットのA1断片は、宿主細胞の膜内を通り抜けて位置を変え、そこでアデニル酸シクラーゼ複合体のGsa調節構成要素のADPリボシル化を触媒します。結果として生じるサイクリックAMPレベルの上昇により、腸上皮細胞の場合は塩化物イオンの分泌などさまざまな作用が促進されます。
抗血清はコレラ毒素に対して反応しますが、Staphylococcal enterotoxin A(ブドウ球菌エンテロトキシンA)、Staphylococcal enterotoxin B(ブドウ球菌エンテロトキシンB)、およびPseudomonas外毒素Aに対しては反応を示しません(タンパク質濃度:50~500 ng/ドット)。本製品の活性コレラ毒素に対する中和効力については調べられていません。
免疫原
Vibrio cholerae由来毒素。
アプリケーション
ウサギで産生された抗コレラ毒素抗体は、以下の用途に使用されています:
  • ウエスタンブロッティング
  • 定量的なガングリオシド依存性酵素結合免疫アッセイ(ELISA)
  • 二重免疫拡散法
生物化学的/生理学的作用
多機能性タンパク質であるコレラ毒素(CT)は、免疫系に影響を及ぼします。CTは免疫調節性のアジュバント特性を有し、抗炎症剤として役立ちます。この免疫調節特性は、いくつかの自己免疫障害を治療するために利用することができます。CTは、多機能タンパク質の最良のモデルの1つとして役立ちます。
調製ノート
脱脂
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
C3062-BULK:
C3062-1ML:
C3062-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Clémence Merlen et al.
The FEBS journal, 272(17), 4385-4397 (2005-09-01)
We have defined the in vivo and in vitro metabolic fate of internalized cholera toxin (CT) in the endosomal apparatus of rat liver. In vivo, CT was internalized and accumulated in endosomes where it underwent degradation in a pH-dependent manner.
A A S Baptista et al.
Poultry science, 93(1), 39-45 (2014-02-27)
This study investigated the immune response of broiler chickens with oral treatment of a Lactobacillus spp. pool (PL) associated with microencapsulated recombinant proteins flagellin (FliC) and the subunit B of cholera toxin (CTB). Immune responses were evaluated by measuring IgA
Okoroike C Ozoemena et al.
ACS omega, 5(11), 5762-5771 (2020-04-01)
An electrochemical immunosensor for Vibrio cholerae toxin (VCT) has been developed using electrospun carbon nanofibers (CNFs) as the electrode platform. To fabricate the immunosensor, the anti-cholera toxin antibody (Ab) was covalently immobilized on the electrode platforms using the carbodiimide chemistry
Qiyao Wang et al.
Infection and immunity, 83(9), 3381-3395 (2015-06-10)
Diverse environmental stimuli and a complex network of regulatory factors are known to modulate expression of Vibrio cholerae's principal virulence factors. However, there is relatively little known about how metabolic factors impinge upon the pathogen's well-characterized cascade of transcription factors
Christine A Pellino et al.
Journal of bacteriology, 198(11), 1621-1630 (2016-03-24)
Shiga toxin (Stx)-producing Escherichia coli (STEC) is a major cause of foodborne illness, including the life-threatening complication hemolytic-uremic syndrome. The German outbreak in 2011 resulted in nearly 4,000 cases of infection, with 54 deaths. Two forms of Stx, Stx1 and