安全性情報
C3741
Sigma-Aldrich
コレラトキシンBサブユニット
peroxidase conjugate (Contains ~ 2 moles HRP/mole of CTB. ~100 μg HRP conjugated to ~45 μg CTB), lyophilized powder
別名:
CTB, コレラゲノイド, コレラトキシンBサブユニット コレラ菌由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
結合体
peroxidase conjugate (Contains ~ 2 moles HRP/mole of CTB. ~100 μg HRP conjugated to ~45 μg CTB)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
peroxidase activity
>100 U/mg, pH 6.0, 20 °C
分子量
pentamer 57 kDa
~12 kDa
溶解性
H2O: soluble 10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
InChI Key
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コレラ毒素はVibrio cholerae(コレラ菌)菌種により産生され、 遺伝子ctxB(コルテキシリンII)は毒素のBサブユニットをコードしています。コレラ毒素は、毒素のAB2ファミリーに属しています。コレラ毒素は、28 kDaの単一のAサブユニットと11 kDaの5つのBサブユニットで構成されています。
特異性
HRP活性は、CTB-HRP標識体のHRPミリグラムあたりの計算で100ピロガロ-ルユニットを上回っています。活性: 10-30 pyrogallol unit/vial。
アプリケーション
ペルオキシダーゼに結合したコレラ毒素Bサブユニット(CB-HRP)は、コムギ胚芽凝集素-西洋ワサビペルオキシダーゼまたはイソレクチンB4-西洋ワサビペルオキシダーゼよりも膀胱からの骨盤一次求心性神経に対してより効果的な逆行性および神経節横断トレーサーであることが示されています。CB-HRPを用いた逆行性標識は、交感神経節前ニューロンおよび室頂核の細胞で実証されています。これは、脳幹における軸索および末端標識の研究に効果的な順行性トレーサーでもあります。コレラ毒素Bサブユニットは、以下の用途に使用されています:
  • 脂質ラフトの単離、ならびにB細胞受容体の分布、シグナル伝達およびユビキチン化の分析に。
  • 脳組織における脂質ラフトの染色に。
  • ラットの前篩骨神経の中心突起を明らかにするための神経節横断トレーサーとして。
生物化学的/生理学的作用
コレラ毒素Bサブユニットは、ガングリオシドGM1の結合および逆行輸送を生かし、神経学的研究のトレース追跡に使用されています。コレラ毒素で処理された組織培養細胞は死滅せず、動物の組織は壊死しません。
コレラ毒素は、宿主の糖脂質輸送経路を介して宿主細胞に侵入します。′本毒素は、コレラの病理発生に不可欠な因子です。ToxR遺伝子は、コレラ毒素をコードする遺伝子の発現の活性化に関与しています。
包装
無菌的に調製および包装し、減圧下で密封しています。
注意
凍結を避けて下さい。
単位の定義
ユニット定義:ピロガロールの1ユニットは、pH 6.0、20°Cで20秒あたり1 mgのピロガロールをプルプロガリンに変換する量です。
物理的形状
凍結乾燥品 (リン酸バッファ-塩, NaCl含有, タンパク質含量11~13%)。
再構成
バイアル内容物を100 μLの水で復元すると、1 mg/mL HRP、0.45mg/mL CTBの 10 mMリン酸バッファー溶液(150 mM NaCl含有)になります。復元の際は容器をおだやかに回して下さい。溶液が泡立つような激しいピペッティングは避けて下さい。溶液は0.2 μmフィルターで滅菌して下さい。復元した溶液は2~8°Cで保存して下さい。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
C3741-1VL:
C3741-BULK:
C3741-50UG:
C3741-50UG-PW:
C3741-VAR:
C3741-1VL-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bhuvana Katkere et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(9), 5032-5039 (2010-09-28)
BCR-mediated Ag processing and presentation is critical to the initiation and control of a humoral immune response. Trafficking of internalized Ag-BCR complexes to intracellular Ag processing compartments is driven by ubiquitination of the cytoplasmic domain of the BCR. Using a
Physiological-range temperature changes modulate cognate antigen processing and presentation mediated by lipid raft-restricted ubiquitinated B cell receptor molecules
Katkere B, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 1001653-1001653 (2010)
Ibrahim Ramirez-Soto et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 56(4), 382-400 (2022-08-25)
Alpha synuclein (αSN) is a widely distributed protein in vertebrates whose physiological significance in many tissues remains unclear, being a key protein present in neurodegenerative disease such as Parkinson's Disease, Lewy Body Dementia, and in Sporadic-Inclusion Body Myositis. We search
Physiological-range temperature changes modulate cognate antigen processing and presentation mediated by lipid raft-restricted ubiquitinated B cell receptor molecules
Katkere B, et al.
Journal of Immunology, 1001653-1001653 (2010)
Active gamma-secretase is localized to detergent-resistant membranes in human brain
Hur JY, et al.
The FEBS journal, 275(6), 1174-1187 (2008)