結合体
FITC conjugate
品質水準
形状
lyophilized powder
分子量
~12 kDa
組成
Protein, ~20% Lowry
標識化の程度
~1.0 mol FITC per mol protein
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
InChI Key
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ラットの側脳室における遠位脳脊髄液接触ニューロン(dCSF-CN)を標識するため
- マウスの精巣上体精子を染色するため
- マウスの腹腔マクロファージを染色するため
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
アナリシスノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
C1655-250UG-PW:
C1655-250UG:4548173343921
C1655-VAR:
C1655-500UG:
C1655-.5MG:4548173343914
C1655-.5MG-PW:
C1655-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.