Merck
P3075
Sigma-Aldrich
フェニルアルシンオキシド
≥97%, powder
別名:
PAO, アルゼン, オキソフェニルアルシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5AsO
CAS番号:
分子量:
168.02
Beilstein:
2935227
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
white to off-white
mp
145-148 °C
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
SMILES記法
O=[As]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5AsO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェニルアルシンオキシド(PhAsO4)は、二官能性SH基の化学製品です。これは本質的に疎水性です。
アプリケーション
フェニルアルシンオキシドは、ペルオキソバナジウム(pVa)が脳由来神経栄養因子(BDNF)と相乗作用するかどうかを明らかにする目的で、動物に黒質線条体切離を注入するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
フェニルアルシンオキシド(PAO)は、Setaria cerviの運動性と持続可能性を抑えることができます。これは、EGTA(エチレングリコール-ビス(β-アミノエチルエーテル)-N,N,N',N'-四酢酸)の存在下でシクロスポリンA感受性転移を刺激する能力を有します。これは、ミトコンドリアのイオン流束の刺激剤として作用します。
フェニルアルシンオキシドは、細胞表面受容体の内在化を阻害します;チロシンホスファターゼを阻害し、チロシンキナーゼに影響を及ぼしません。代謝毒。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPhosphoprotein Phosphatases (Tyrosine)[リン酸化タンパク質ホスファターゼ(チロシン)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3075-1G:4548173206172
P3075-VAR:
P3075-BULK:
P3075-5G:4548173206189
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tyrosine phosphatase inhibition enhances neurotrophin potency and rescues nigrostriatal neurons in adult rats
Lu X, et al.
Experimental neurology, 178(2), 259-267 (2002)
M Wachtel et al.
Journal of cell science, 112 ( Pt 23), 4347-4356 (1999-11-24)
Regulation of epithelial and endothelial permeability is essential for proper function of compartmentalized organisms, and tyrosine phosphorylation plays an important role in this process. We analyzed the impact of protein tyrosine phosphatase (PTP) inhibition on the structure of endothelial junctional
Phenylarsine oxide induces the cyclosporin A-sensitive membrane permeability transition in rat liver mitochondria
Lenartowicz E, et al.
Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 23(4), 679-688 (1991)
Inhibition of setaria cervi protein tyrosine phosphatases by phenylarsine oxide: A proteomic and biochemical study
Singh N, et al.
Acta Tropica, 159, 20-28 (2016)
Yao Xiao et al.
Nature plants, 6(5), 544-555 (2020-05-13)
The 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 (PDK1) is a conserved master regulator of AGC kinases in eukaryotic organisms. pdk1 loss of function causes a lethal phenotype in animals and yeasts, but only mild phenotypic defects in Arabidopsis thaliana (Arabidopsis). The Arabidopsis genome