Merck
850345C
Avanti
14:0 PC (DMPC)
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
別名:
1,2-ジテトラデカノイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン; DMPC; PC(14:0/14:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H72NO8P
CAS番号:
分子量:
677.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850345C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850345C-500mg)
pkg of 2 × 20 mL (850345C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850345C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850345C
濃度
10 mg/mL (850345C-25mg)
25 mg/mL (850345C-1g)
25 mg/mL (850345C-200mg)
25 mg/mL (850345C-500mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m0/s1
InChI Key
CITHEXJVPOWHKC-UMSFTDKQSA-N
詳細
Avantiが提供するホスファチジルコリン製品のリストは、さまざまな物理特性を持つ化合物を提供することを意図したものです。入手可能な製品には、短鎖(C3~C8は水溶性と吸湿性を備えています)、飽和、多不飽和、および混酸PCなどがあります。′どの製品もHPLCで精製され、酸化や加水分解から保護するための特別な処置が施されています。
ホスファチジルコリン(PC)は、強力な二重層を形成する脂質です。哺乳類の膜では最もよく見られるリン脂質です。また、結腸の粘膜層の重要な構成要素でもあります。
アプリケーション
14:0 PC(DMPC)は、リポソーム調製に使用されています。これは以下の使用にも適しています:
  • 核磁気共鳴(NMR)実験のための脂質バイセルの調製に
  • 蛍光偏光を測定するための標識小胞調製に
  • タンデム質量分析を用いた液体クロマトグラフィー(LC-MS-MS)によるホスファチジルコリン(PC)の定量のための内部標準(IS)として
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルコリン(PC)は、粘液内の界面活性物質として機能し、疎水性の表面を形成して細菌の浸透を阻止します。PCは脂肪塞栓症の治療に使用されます。ホスファチジルコリンは、コレステロールおよびトリグリセリドのレベルを低下させます。
包装
30 mLスクリューキャップ付き琥珀色狭口ガラスボトル(850345C-1 g)
30 mLスクリューキャップ付き琥珀色狭口ガラスボトル(850345C-500 mg)
5 mL 透明ガラスアンプル(850345C-200 mg)
5 mL 透明ガラス密封アンプル(850345C-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850345C-1G:4548174018125
850345C-500MG:4548174018132
850345C-25MG:4548174018149
850345C-BULK:
850345C-200MG:4548174018118
850345C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
14:0 PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850745P
14:0 PE
14:1 (Δ9-Cis) PC 1,2-dimyristoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Avanti
850346C
14:1 (Δ9-Cis) PC
Bicelle Kit Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850563P
Bicelle Kit
07:0 PC (DHPC) 1,2-diheptanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Avanti
850306C
07:0 PC (DHPC)
18:0 PC (DSPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850365C
18:0 PC (DSPC)
16:0~18:1 PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850457C
16:0~18:1 PC
16:0~18:1 PG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840457C
16:0~18:1 PG
14:0 PA 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Avanti
830845P
14:0 PA
In vitro Membrane Interaction and Liposome Fusion Assays Using Recombinant Hepatitis C Virus Envelope Protein E2
Yelamos B, et al.
Biochimica et biophysica acta. General subjects (2018)
The Membranes of Cells (2016)
The acceleration of implant osseointegration by liposomal Wnt3a
Popelut A, et al.
Biomaterials, 31(35), 9173-9181 (2010)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Quantitative assays for esterified oxylipins generated by immune cells.
Morgan AH, et al.
Nature Protocols, 5(12), 1919-1931 (2010)