Merck
850461C
Avanti
16:0~22:6 PC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-ヘキサデカノイル-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-ドコサヘキサエノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン; PC(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H80NO8P
CAS番号:
分子量:
806.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850461C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (850461C-25mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C46H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-39-46(49)55-44(43-54-56(50,51)53-41-40-47(3,4)5)42-52-45(48)38-36-34-32-30-28-26-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20-21,23-24,27,29,33,35,44H,6-7,9,11-13,15,17-19,22,25-26,28,30-32,34,36-43H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,21-20-,24-23-,29-27-,35-33-/t44-/m1/s1
InChI Key
IESVDEZGAHUQJU-ZLBXKVHBSA-N
関連するカテゴリー
詳細
16:0-22:6 PC(別名:1-パルミトイル-2-ドコサヘキサエノイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン)は、グリセロール骨格のsn-1およびsn-2位がそれぞれパルミチン酸、ドコサヘキサエン酸で置換されたグリセロリン脂質です。
アプリケーション
16:0-22:6 PC(別名:1-パルミトイル-2-ドコサヘキサエノイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン)は以下の用途に用いられています。
  • 小胞の作成に
  • リポソーム押出およびリポソーム浮遊アッセイに
  • 多価不飽和脂肪酸(PUFA)含有脂質の散乱密度プロファイル(SDP)モデルの開発用に、大型単層小胞(LUV)で使用できる可能性があります。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(850461C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850461C-VAR:
850461C-BULK:
850461C-25MG:4548174020128
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
A universal method for planar lipid bilayer formation by freeze and thaw
Sugihara K, et al.
Soft Matter, 8(20), 5525-5531 (2012)
Anddre Osmar Valdivia et al.
ACS omega, 5(25), 15454-15467 (2020-07-09)
Multiple sclerosis has complex pathogenesis encompassing a variety of components (immunologic, genetic, and environmental). The autoimmunogenicity against the host's myelin basic protein is a major contributor. An increase in myelin basic protein deimination (a post-translational modification) and a change in
Drew Marquardt et al.
Chemistry and physics of lipids, 229, 104892-104892 (2020-02-18)
We present the detailed structural analysis of polyunsaturated fatty acid-containing phospholipids namely, 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PDPC) and 1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (SDPC). A newly developed molecular dynamics (MD) simulation parsing scheme for lipids containing fatty acids with multiple double bonds was implemented into the scattering