Merck
850472C
Avanti
18:0~18:6 PC
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
別名:
1-オクタデカノイル-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-ドコサヘキサエノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン; PC(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H84NO8P
CAS番号:
分子量:
834.16
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850472C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850472C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850472C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850472C
濃度
10 mg/mL (850472C-25mg)
25 mg/mL (850472C-1g)
25 mg/mL (850472C-200mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
18:0-22:6 PCは、ステアロイル鎖とオメガ3多価不飽和脂肪アシル鎖ドコサヘキサエン酸(DHA)、ならびに22炭素と6つの二重結合で構成されています。18:0-22:6 PCはヒト精子の重要な特徴的なリン脂質です。
アプリケーション
18:0-22:6 PCは、単層小胞の調製に使用されています。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(850472C-200 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850472C-25 mg)
スクリューキャップ付き30 mL琥珀色細口ガラスボトル(850472C-1 g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850472C-25MG:4548174016824
850472C-VAR:
850472C-BULK:
850472C-1G:4548173352282
850472C-200MG:4548173352299
文書ライブラリにアクセスする
Drew Marquardt et al.
Chemistry and physics of lipids, 229, 104892-104892 (2020-02-18)
We present the detailed structural analysis of polyunsaturated fatty acid-containing phospholipids namely, 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PDPC) and 1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (SDPC). A newly developed molecular dynamics (MD) simulation parsing scheme for lipids containing fatty acids with multiple double bonds was implemented into the scattering
Comparison of phosphatidylcholines containing one or two docosahexaenoic acyl chains on properties of phospholipid monolayers and bilayers
Zerouga M, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1236(2), 266-272 (1995)
Phase diagram of a polyunsaturated lipid mixture: brain sphingomyelin/1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine/cholesterol
Konyakhina TM and Feigenson GW
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1858(1), 153-161 (2016)
Shea Foley et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(9), 183365-183365 (2020-05-27)
Polyunsaturated phospholipids in plasma membranes modulate order and dynamics of the lipid bilayer and influence integral membrane protein function. In this study, we investigate the effects of polyunsaturated fatty acid (PUFA) chains in phosphatidylcholine (PC) on osmotic water permeability and
Analysis of the lipid composition of human and boar spermatozoa by MALDI-TOF mass spectrometry, thin layer chromatography and 31P NMR spectroscopy
Lessig J, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B, Biochemistry & Molecular Biology, 137(2), 265-277 (2004)