Merck
850469C
Avanti
18:0-20:4 PC
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
別名:
1-オクタデカノイル-2-アラキドニル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン; SAPC; PC(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H84NO8P
CAS番号:
分子量:
810.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850469C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850469C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850469C
濃度
10 mg/mL (850469C-25mg)
25 mg/mL (850469C-200mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C46H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-25-27-29-31-33-35-37-39-46(49)55-44(43-54-56(50,51)53-41-40-47(3,4)5)42-52-45(48)38-36-34-32-30-28-26-24-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,25,27,31,33,44H,6-13,15,17-19,21,23-24,26,28-30,32,34-43H2,1-5H3/b16-14-,22-20-,27-25-,33-31-/t44-/m1/s1
InChI Key
PSVRFUPOQYJOOZ-QNPWAGBNSA-N
関連するカテゴリー
詳細
18:0-20:4ホスファチジルコリン(PC)はsn-1位に飽和(18:0)鎖、sn-2位に不飽和(20:4)鎖を有しています。哺乳類の脂質では、PCの非対称的な組み合わせがよくみられます。PCは双性イオン性リン脂質です。PCはコリンからケネディ経路で合成されます。
アプリケーション
18:0-20:4 PCは以下の用途に適しています:
  • リポソームの調製に
  • ジアシルグリセロールの合成に
  • ホスホリパーゼA2(PLA2)活性測定用基質として
生物化学的/生理学的作用
18:0-20:4ホスファチジルコリン(PC)はシナプス小胞のような特殊な膜により多く存在します。ホスファチジルコリンは真核細胞膜の主要グリセロリン脂質の一つです。膜の構造と機能の維持に不可欠です。PCは、ホスファチジル酸、リゾホスファチジン酸、ジアシルグリセロールのような種々のセカンドメッセンジャーの前駆体です。
包装
5 mL透明ガラスアンプル(850469C-200 mg)
5 mL透明ガラスアンプル(850469C-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850469C-VAR:
850469C-BULK:
850469C-25MG:4548174016817
850469C-200MG:4548173352350
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Roles of Trp31 in high membrane binding and proinflammatory activity of human group V phospholipase A2
Han SK, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 274(17), 11881-11888 (1999)
Acyl chain dependence of diacylglycerol activation of protein kinase C activity in vitro
Marignani PA, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 225(2), 469-473 (1996)
Acyl chain asymmetry and polyunsaturation of brain phospholipids facilitate membrane vesiculation without leakage
Manni M M, et al.
eLife, 7, e34394-e34394 (2018)
The Kennedy pathway?de novo synthesis of phosphatidylethanolamine and phosphatidylcholine
Gibellini F and Smith TK
IUBMB Life, 62(6), 414-428 (2010)
Warren G Hill et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 289(1), C33-C41 (2005-02-25)
Caveolae are invaginated membrane structures with high levels of cholesterol, sphingomyelin, and caveolin protein that are predicted to exist as liquid-ordered domains with low water permeability. We isolated a caveolae-enriched membrane fraction without detergents from rat lung and characterized its