Merck
850459C
Avanti
16:0~20:4 PC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-ヘキサデカノイル-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-エイコサテトラノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン; PAPC; PC(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H80NO8P
CAS番号:
分子量:
782.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850459C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850459C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (850459C-25mg)
25 mg/mL (850459C-200mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-22-23-25-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-24-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,23,25,28,30,42H,6-13,15,17-19,22,24,26-27,29,31-41H2,1-5H3/b16-14-,21-20-,25-23-,30-28-/t42-/m1/s1
InChI Key
PUDHBQQGURLBGJ-IVFHWKNFSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ホスファチジルコリン(PC)は真核細胞膜の主要グリセロリン脂質の一つです。PCは双性イオンです。高等真核生物でPCは、ホスファチジルエタノールアミンの3重メチル化とシチジン二リン酸(CDR)-コリン経路のような2つの経路で合成されます。
アプリケーション
16:0-20:4 PCは以下の用途に用いられています。
  • エレクトロスプレーイオン化質量分析(ESI-MS)用自動酸化リン脂質の調製に
  • 小器官治療用のリポソーム製剤に
  • リン脂質に対する自己抗体を検出する酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)の抗原として
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルコリン(PC)は膜の構造と機能の維持に不可欠です。PCはスフィンゴミエリン合成の基質です。PCは、ホスファチジル酸、リゾホスファチジン酸、ジアシルグリセロールのような種々のセカンドメッセンジャーの前駆体です。PCは、癌組織および新生物組織に存在する主要なリン脂質です。多発性骨髄腫細胞の16:0-20:4 PC濃度は、正常形質細胞よりも低下しています。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(850459C-200mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850459C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850459C-200MG:4548173348544
850459C-VAR:
850459C-BULK:
850459C-25MG:4548173348551
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Autoantibodies to oxidized low density lipoprotein in relation with coronary artery disease
Soto Y, et al.
Human Antibodies, 18(3), 109-117 (2009)
Mohamad Navab et al.
Circulation, 109(25), 3215-3220 (2004-06-16)
These studies were designed to determine the mechanism of action of an oral apolipoprotein (apo) A-I mimetic peptide, D-4F, which previously was shown to dramatically reduce atherosclerosis in mice. Twenty minutes after 500 microg of D-4F was given orally to
Decreased level of phosphatidylcholine (16: 0/20: 4) in multiple myeloma cells compared to plasma cells: a single-cell MALDI-IMS approach
Hossen MD, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(18), 5273-5280 (2015)
Stefan Uderhardt et al.
The Journal of experimental medicine, 214(7), 2121-2138 (2017-06-02)
Blood coagulation is essential for physiological hemostasis but simultaneously contributes to thrombotic disease. However, molecular and cellular events controlling initiation and propagation of coagulation are still incompletely understood. In this study, we demonstrate an unexpected role of eosinophils during plasmatic
Yosdel Soto et al.
Human antibodies, 18(3), 109-117 (2009-09-05)
The relationship between autoantibodies (autoAbs) to oxidized LDL (oxLDL) and coronary artery disease (CAD) remains controversial. IgM and IgG autoAbs to oxLDL and 1-palmitoyl-2 (5'-oxo-valeroyl)-sn-glycero-3-phosphorylcholine (POVPC), as well as the levels of non modified or modified ApoB-100 immune complexes (ICs)