製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
mp
68 °C (dec.) (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 550 nm; λem 567 nm in phosphate buffer/SDS pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C\C3=[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C59H97N2.ClHO4/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41-50-60-54-46-39-37-44-52(54)58(3,4)56(60)48-43-49-57-59(5,6)53-45-38-40-47-55(53)61(57)51-42-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;2-1(3,4)5/h37-40,43-49H,7-36,41-42,50-51H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
JVXZRNYCRFIEGV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- DiI溶液の調製
- 蛍光膜染料
- Di-I染色
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
42364-100MG:
42364-VAR:
42364-500MG:
42364-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.