由来生物
Dioscorea spp.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C51H84O22/c1-20(19-65-45-39(60)38(59)35(56)30(17-52)69-45)9-14-51(64)21(2)32-29(73-51)16-28-26-8-7-24-15-25(10-12-49(24,5)27(26)11-13-50(28,32)6)68-48-44(72-47-41(62)37(58)34(55)23(4)67-47)42(63)43(31(18-53)70-48)71-46-40(61)36(57)33(54)22(3)66-46/h7,20-23,25-48,52-64H,8-19H2,1-6H3/t20-,21+,22+,23+,25+,26-,27+,28+,29+,30-,31-,32+,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39-,40-,41-,42+,43-,44-,45-,46+,47+,48-,49+,50+,51-/m1/s1
InChI Key
LVTJOONKWUXEFR-UEZXSUPNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G0299-VAR:
G0299-50MG:
G0299-BULK:
G0299-10MG:
試験成績書(COA)