アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](CC1)CO[C@]21O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H]2C
InChI
1S/C27H42O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-22(31-27)13-21-19-6-5-17-11-18(28)12-23(29)26(17,4)20(19)8-9-25(21,24)3/h5,15-16,18-24,28-29H,6-14H2,1-4H3/t15-,16+,18-,19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
QMQIQBOGXYYATH-IDABPMKMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00295-BULK:
SMB00295-VAR:
SMB00295-5MG:
SMB00295-10MG:
試験成績書(COA)