Merck
PHL84256
Rotundic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
22-Deoxyilexolic acid A, 3β,19α,23-Trihydroxyurs-12-en-28-oic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O5
CAS番号:
分子量:
488.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
OC1(C2C(CCC3(C4(C(C5(C(C(C(CC5)O)(CO)C)CC4)C)CC=C32)C)C)(CCC1C)C(=O)O)C
InChI
1S/C30H48O5/c1-18-9-14-30(24(33)34)16-15-27(4)19(23(30)29(18,6)35)7-8-21-25(2)12-11-22(32)26(3,17-31)20(25)10-13-28(21,27)5/h7,18,20-23,31-32,35H,8-17H2,1-6H3,(H,33,34)
InChI Key
YLHQFGOOMKJFLP-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84256-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)