Merck
83580
Sigma-Aldrich
レセルピン
crystallized, ≥99.0% (HPLC)
別名:
(3β, 16β, 17α, 18β, 20α)-11,17-ジメトキシ-18-[(3,4,5-トリメトキシベンゾイル)オキシ]ヨヒンバン-16-カルボン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H40N2O9
CAS番号:
分子量:
608.68
Beilstein:
102014
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
solid
光学活性
[α]20/D −123±3°, c = 1% in chloroform
品質
crystallized
mp
~265 °C (dec.)
SMILES記法
CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5cc(OC)ccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6
InChI
1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
InChI Key
QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
遺伝子情報
human ... SLC18A2(6571)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レセルピンは、小胞モノアミン輸送体VMAT1とVMAT2に不可逆的に結合するインドールアルカロイドです。全身性高血圧の治療に役立つ交感神経遮断薬です。
アプリケーション
レセルピンは学習効果評価試験において試験薬として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
レセルピンは高血圧妊娠の治療に使用される薬剤です。 また、抗精神病および抗高血圧効果を持つと考えられており、高血圧抑制用に使用されています。
カテコールアミンとセロトニンの小胞への取り込みを阻害します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
83580-BULK:
83580-1G:
83580-5G:
83580-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Heart and circulatory system drugs and diuretics
Drugs During Pregnancy and Lactation, 193-236 (2007)
What All Should Know about Plant Drugs
Essentials of Biochemistry for Medical Students, 35-61 (2015)
Intra-laboratory validated human cell-based in vitro vasculogenesis/angiogenesis test with serum-free medium
Toimela T, et al.
Reproductive Toxicology, 70, 116-125 (2017)
Julia Zwirchmayr et al.
Scientific reports, 10(1), 12323-12323 (2020-07-25)
In this study a robust, whole organism screening based on Caenorhabditis elegans is presented for the discovery of natural products (NP) with beneficial effects against obesity and age-related diseases. Several parameters of the elaborated workflow were optimized to be adapted
Zhen Lu et al.
The Journal of clinical investigation, 131(10) (2021-05-18)
Intercellular biomolecule transfer (ICBT) between malignant and benign cells is a major driver of tumor growth, resistance to anticancer therapies, and therapy-triggered metastatic disease. Here we characterized cholesterol 25-hydroxylase (CH25H) as a key genetic suppressor of ICBT between malignant and