Merck
SML0221
Sigma-Aldrich
Piperlongumine(ピペルロングミン)
≥97% (HPLC)
別名:
5,6-ジヒドロ-1-(1-オキソ-3-[3,4,5-トリメトキシフェニル]-trans-2-プロペニル)-2[1H]-ピリジノン, 5,6-ジヒドロ-1-[(2E)-1-オキソ-3-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-2-プロペン-1-イル]-2(1H)-ピリジノン, Piplartin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19NO5
CAS番号:
分子量:
317.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(\C=C\C(=O)N2CCC=CC2=O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+
InChI Key
VABYUUZNAVQNPG-BQYQJAHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピペルロングミンは、Piper longum Linn(ヒハツ)から抽出されるアルカロイドです。抗アテローム動脈硬化、抗不安、抗糖尿病、抗うつ、抗菌、抗血小板、凝集、抗不安および抗炎症特性を示します。ピペルロングミンは腫瘍壊死因子-αとインターロイキン-6の産生を防止します。炎症誘発性反応に対する核因子-κB(NF-κB)の活性化を遮断します。ピペルロングミンはプラーク形成を阻害し、血管平滑筋細胞遊走を阻止します。咳嗽、呼吸器感染症および胃痛の治療に使用されます。
アプリケーション
ピペルロングミンは、細胞質分裂1(PRC1)発現のタンパク質制御因子の制御を研究するために使用されています。また、in vitroでのヒトメラノーマ(黒色腫)細胞に及ぼす抗腫瘍効果を調べるためにも使用されています。
ピペルロングミンは以下の用途で使用されています:
  • 亜鉛フィンガータンパク質(ZNF)32を発現するHepG2細胞を治療するための酸化促進薬として
  • BV2ミクログリア細胞を用いて抗神経炎症効果をテストするために
  • ヒト胃がん細胞株に及ぼすその阻害効果をテストするために
生物化学的/生理学的作用
ピペルロングミンは、正常な細胞を傷つけることなく、p53状態に関係なくがん細胞を選択的に死滅させます。また、酸化ストレス、特にグルタチオンS-トランスフェラーゼpi 1(GSTP1)を制御することが知られているタンパク質に結合し、阻害します。また、急速にまたは緩徐に分裂する一次正常細胞にはほとんど影響せずに、がん細胞の活性酸素種(ROS)のレベルとアポトーシス細胞死を増加させます。ピペルロンミンは、様々なマウス腫瘍モデルで有意な抗腫瘍効果を示し、自然に形成された悪性乳房腫瘍の増殖およびそれらに関連する転移を阻害しました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0221-5MG:
SML0221-25MG:
SML0221-VAR:
SML0221-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alhassan Aodah et al.
PloS one, 11(3), e0151707-e0151707 (2016-03-18)
Piperlongumine is a natural alkaloid extracted from piper plants which has been used traditionally for the treatment of certain diseases. This compound shows interesting in vitro pharmacological activity such as selective anticancer activity and higher cytotoxicity than methotrexate, cyclophosphamide and
Piperlongumine inhibits neuroinflammation via regulating NF-kappaB signaling pathways in lipopolysaccharide-stimulated BV2 microglia cells
Kim N, et al.
Journal of Pharmacological Sciences, 137(2), 195-201 (2018)
Piperlongumine Induces Apoptosis in Human Melanoma Cells Via Reactive Oxygen Species Mediated Mitochondria Disruption
Song X, et al.
Nutrition and Cancer, 70(3), 502-511 (2018)
ZNF32 protects against oxidative stress-induced apoptosis by modulating C1QBP transcription
Li K, et al.
Testing, 6(35), 38107-38107 (2015)
Piperlongumine induces gastric cancer cell apoptosis and G2/M cell cycle arrest both in vitro and in vivo
Duan C, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 37(8), 10793-10804 (2016)