アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)CCl
InChI
1S/C24H33ClN4O8/c1-12(2)21(24(37)26-13(3)22(35)28-17(10-20(33)34)19(32)11-25)29-23(36)18(27-14(4)30)9-15-5-7-16(31)8-6-15/h5-8,12-13,17-18,21,31H,9-11H2,1-4H3,(H,26,37)(H,27,30)(H,28,35)(H,29,36)(H,33,34)/t13-,17-,18-,21-/m0/s1
InChI Key
UOUBHJRCKHLGFB-DGJUNBOTSA-N
Amino Acid Sequence
アプリケーション
- 刺激前にTHP-1細胞またはPBMC(末梢血単核細胞)に加えるインフラマソーム阻害剤として
- C57BL/6マウスに注入するカスパーゼ1阻害剤として
- Ac-YVAD-cmkが骨髄炎症性損傷に及ぼす影響を評価するため、造血幹細胞移植(HSCT)前およびHSCT中のマウスに投与するカスパーゼ1阻害剤として
- 経上皮電気抵抗(TEER)に対するヒスチジンリッチタンパク質II(HRPII)の効果の無効化
- 腫瘍増殖におけるインフラマソームの役割をin vivoで検証するため、MCF-7腫瘍異種移植マウスに投与するカスパーゼ1阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0429-VAR:
SML0429-1MG:
SML0429-BULK:
SML0429-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Agents reported to activate cellular caspases include chemotherapeutic drugs, TNF receptor agonists, and other enzymes. Inhibitors of apoptosis were the first identified endogenous caspase inhibitors.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.