Merck
C7874
Sigma-Aldrich
ピペラキン四リン酸塩 四水和物
≥98% (HPLC)
別名:
7-クロロ-4-[4-[3-[4-(7-クロロキノリン-4-イル)ピペラジン-1-イル]プロピル]ピペラジン-1-イル]キノリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H32Cl2N6·4H3PO4·4H2O
CAS番号:
分子量:
999.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to off-white
溶解性
H2O: ≥10 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.Clc1ccc2c(ccnc2c1)N3CCN(CCCN4CCN(CC4)c5ccnc6cc(Cl)ccc56)CC3
InChI
1S/C29H32Cl2N6.4H3O4P.4H2O/c30-22-2-4-24-26(20-22)32-8-6-28(24)36-16-12-34(13-17-36)10-1-11-35-14-18-37(19-15-35)29-7-9-33-27-21-23(31)3-5-25(27)29;4*1-5(2,3)4;;;;/h2-9,20-21H,1,10-19H2;4*(H3,1,2,3,4);4*1H2
InChI Key
AMCQDGFOKTXHSY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ピペラキン四リン酸四水和物を用いて、tert-ブチルヒドロペルオキシド(t-BHP)誘発性の細胞の形態および生存能力の変化に対するその効果を検討しました。
生物化学的/生理学的作用
ピペラキン四リン酸四水和物はオートファジー阻害薬です。
四リン酸ピペラキンは、クロロキノン耐性のPlasmodium falciparum(熱帯熱マラリア原虫)やPlasmodium vivax(三日熱マラリア原虫)に対して高い活性を持つ抗マラリア剤です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C7874-VAR:
C7874-5MG:
C7874-BULK:
C7874-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chuanhong Wu et al.
Scientific reports, 8(1), 574-574 (2018-01-14)
Neurodegenerative diseases (NDD) are typically associated with neuron loss in nervous system areas. Interventions with related death mechanisms may ameliorate NDD progression. Oxidative stress plays an important role in NDD cell death routines. However, tert-butylhydroperoxide (t-BHP), a widely used oxidative
Chuanhong Wu et al.
Scientific reports, 8(1), 574-574 (2018-01-14)
Neurodegenerative diseases (NDD) are typically associated with neuron loss in nervous system areas. Interventions with related death mechanisms may ameliorate NDD progression. Oxidative stress plays an important role in NDD cell death routines. However, tert-butylhydroperoxide (t-BHP), a widely used oxidative
Yingshan Han et al.
Journal of medical virology, 91(7), 1182-1190 (2019-02-26)
Studies aimed at repurposing existing drugs revealed that some antimalarial compounds possess anti-Zika virus (anti-ZIKV) activity. Here, we further tested 14 additional antimalarial drugs and their metabolites or analogs for anti-ZIKV activity using a phenotypic screening approach. We identified four
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.