certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1042850
APIファミリー
artesunate
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 300 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1OC2(O[C@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H]4[C@]31[C@H]([C@@H](CC4)C)CC2)C)OC(=O)CCC(=O)O)C
InChI
1S/C19H28O8/c1-10-4-5-13-11(2)16(23-15(22)7-6-14(20)21)24-17-19(13)12(10)8-9-18(3,25-17)26-27-19/h10-13,16-17H,4-9H2,1-3H3,(H,20,21)/t10-,11-,12+,13+,16+,17-,18?,19-/m1/s1
InChI Key
FIHJKUPKCHIPAT-JQXDXKTESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2573-300MG:
試験成績書(COA)