Merck
75199
Sigma-Aldrich
アジスロマイシン
別名:
CP 62,993
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H72N2O12
CAS番号:
分子量:
748.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
形状
powder
品質水準
光学活性
[α]/D −45±2°, c = 1% in ethanol
抗生物質活性スペクトル
viruses
アプリケーション
environmental
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C38H72N2O12/c1-15-27-38(10,46)31(42)24(6)40(13)19-20(2)17-36(8,45)33(52-35-29(41)26(39(11)12)16-21(3)48-35)22(4)30(23(5)34(44)50-27)51-28-18-37(9,47-14)32(43)25(7)49-28/h20-33,35,41-43,45-46H,15-19H2,1-14H3/t20-,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
InChI Key
MQTOSJVFKKJCRP-BICOPXKESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アジスロマイシンは、疎水性アザリドで、エリスロマイシンの誘導体です。マクロライド系抗生物質に属しています。
アプリケーション
アジスロマイシンは、次の用途で使用されています:
  • ドキシサイクリン(DOX)の抗寄生虫機構の研究のため連続増殖アッセイ用に同期化されたPlasmodium falciparum Dd2寄生虫の処理
  • 組換え血リンパ血漿レクチン(rHPLOE)と併用した場合のPseudomonas aeruginosa に対するその抗菌活性の研究
  • P. aeruginosaのPA14菌株の静菌性抗生物質に対する応答を調べる進化実験’
生物化学的/生理学的作用
アジスロマイシンは、広域スペクトル抗菌剤であり、呼吸器、皮膚、組織と関連する感染症や性器クラミジア感染症に対して有効です。グラム陰性菌(Enterobacteriaceaeを含む)および一部のグラム陽性菌に対して効果を発揮します。また、マラリアを伝染させる多剤耐性種であるPlasmodium falciparum(熱帯熱マラリア原虫)やP. vivax(三日熱マラリア原虫)に対しても有効です。アジスロマイシンは、マラリア原虫のリボソームを標的とし、タンパク質合成を妨げます。脂質に溶け、肝臓で脱メチル化を受けて代謝されます。市中感染性肺炎、性感染症、急性中耳炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の急性増悪の治療に広く使用されます。
特徴および利点
  • 迅速に吸収されます
  • 組織浸透性が優れており、高い細胞内濃度を達成
  • 体液や組織中に広く分布
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
75199-BULK-F:
75199-BULK:
75199-VAR-F:
75199-250MG-F:
75199-25MG-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Leonard B Bacharier et al.
JAMA, 314(19), 2034-2044 (2015-11-18)
Many preschool children develop recurrent, severe episodes of lower respiratory tract illness (LRTI). Although viral infections are often present, bacteria may also contribute to illness pathogenesis. Strategies that effectively attenuate such episodes are needed. To evaluate if early administration of
Chris S Earl et al.
EMBO molecular medicine, 7(8), 1018-1033 (2015-05-23)
Glucocorticosteroids are used as a main treatment to reduce airway inflammation in people with asthma who suffer from neutrophilic airway inflammation, a condition frequently associated with Haemophilus influenzae colonization. Here we show that glucocorticosteroids have a direct influence on the
Hanna Retallack et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(50), 14408-14413 (2016-12-03)
The rapid spread of Zika virus (ZIKV) and its association with abnormal brain development constitute a global health emergency. Congenital ZIKV infection produces a range of mild to severe pathologies, including microcephaly. To understand the pathophysiology of ZIKV infection, we
Keith C Meyer et al.
The European respiratory journal, 44(6), 1479-1503 (2014-11-02)
Bronchiolitis obliterans syndrome (BOS) is a major complication of lung transplantation that is associated with poor survival. The International Society for Heart and Lung Transplantation, American Thoracic Society, and European Respiratory Society convened a committee of international experts to describe
Katharina Krenn et al.
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 149(4), 1194-1202 (2015-01-18)
Azithromycin has become a standard of care in therapy of bronchiolitis obliterans following lung transplantation. Matrix metalloprotease-9 broncho-alveolar lavage levels increase in airway neutrophilia and bronchiolitis obliterans. Interleukin-17 may play a role in lung allograft rejection, and interleukin-12 is downregulated