Merck
A3487
Sigma-Aldrich
クラリトロマイシン
96.0-102.0% (HPLC)
別名:
6-O-Methylerythromycin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H69NO13
CAS番号:
分子量:
747.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
96.0-102.0% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]([C@@](O)(C)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C2)=O)[C@@H](C)C([C@H](C)C[C@@](C)(OC)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](N(C)C)[C@H]3O)[C@H]1C)=O
InChI
1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
InChI Key
AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クラリスロマイシンは、カリウムチャネルKCNJ5WTに対する影響を調べる研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
クラリスロマイシンは、らい菌Mycobacterium lepraeおよびM.avium complexに対する抗マイコバクテリア活性を含む殺菌活性を有しています。
クラリスロマイシンは、細菌のタンパク質合成を妨げるマクロライド系抗生物質です。クラリスロマイシンはエリスロマイシンの酸安定バージョンであり、グラム陰性菌に対して特に効果的です。この半減期は短いですが、その代謝物である14-ヒドロキシクラリスロマイシンは、特定の細菌に対してクラリスロマイシンのほぼ2倍の活性を示します。
クラリスロマイシンは胃酸で安定です。
包装
100 mg
調製ノート
水にほとんど溶けず、アセトンまたは塩化メチレンにやや溶けやすく、メタノールに溶けにくい。
その他情報
容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A3487-BULK:
A3487-VAR:
A3487-100MG-PW:
A3487-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rui Chen et al.
Drug delivery, 24(1), 1191-1203 (2017-08-29)
Inhalation administration, compared with intravenous administration, significantly enhances chemotherapeutic drug exposure to the lung tissue and may increase the therapeutic effect for pulmonary anticancer. However, further identification of cancer cells after lung deposition of inhaled drugs is necessary to avoid
Antituberculosis drugs
Antibiotic and chemotherapy e-book (2009)
Sonia Agudo et al.
Journal of clinical microbiology, 48(10), 3703-3707 (2010-07-30)
Clarithromycin is one of the antibiotics used for the treatment of Helicobacter pylori infections, and clarithromycin resistance is the most important factor when it comes to predicting eradication failure. The present study analyzed H. pylori isolates for the presence of
Macrolides selectively inhibit mutant KCNJ5 potassium channels that cause aldosterone-producing adenoma
Scholl UI, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 127(7), 2739-2750 (2017)
Leprosy
Antibiotic and chemotherapy e-book (2010)