1046056
USP
アジスロマイシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
アジスロマイシン 二水和物, 1-オキサ-6-アザシクロペンタデカン-15-オン、13-[(2,6-ジデオキシ-3-C-メチル-3-O-メチル-アルファ-L-リボ-ヘキソピラノシル)オキシ]-2-エチル-3,4,10-トリヒドロキシ-3,5,6,8,10,12,14-ヘプタメチル-11-[[3,4,6-トリデオキシ-3-(ジメチルアミノ)-ベータ-D-キシロヘキソピラノシル]オキシ]-、[2R-(2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)]- 二水和物, N-メチル-11-アザ-10-デオキソ-10-ジヒドロエリスロマイシンA, CP-62993
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
APIファミリー
azithromycin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.O.CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C38H72N2O12.2H2O/c1-15-27-38(10,46)31(42)24(6)40(13)19-20(2)17-36(8,45)33(52-35-29(41)26(39(11)12)16-21(3)48-35)22(4)30(23(5)34(44)50-27)51-28-18-37(9,47-14)32(43)25(7)49-28;;/h20-33,35,41-43,45-46H,15-19H2,1-14H3;2*1H2/t20-,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-;;/m1../s1
InChI Key
SRMPHJKQVUDLQE-KUJJYQHYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Also used to prepare standard, standard stock solutions for the assay, identification, performance, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Azithromycin for Oral Suspension
- Azithromycin Capsules
- Azithromycin for Injection
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1046056-200MG:
1046056-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック