1327000
USP
ヒドロキシクロロキン 硫酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ヒドロキシクロロキン硫酸塩, 7-クロロ-4-[4-(N-エチル-N-b-ヒドロキシエチルアミノ)-1-メチルブチルアミノ]キノリン硫酸塩
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
APIファミリー
hydroxychloroquine
包装
pkg of 200 mg
メーカー/製品名
USP
保管条件
protect from light
色
white to off-white
pH
3.5-5.5 (1% in aqueous solution, pH <6.0)
mp
388.4 °F (198°C; 240°C)
溶解性
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
water: soluble
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TLR7(51284) , TLR9(54106)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hydroxychloroquine Sulfate is a salt of hydroxychloroquine (HCQ, Plaquenil), a 4-aminoquinoline based antiviral drug.
アプリケーション
- Hydroxychloroquine Sulfate Tablets
- Hydroxychloroquine Sulfate Compounded Oral Suspension
- Chloroquine Phosphate
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1327000-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.