Merck
1118328
USP
4,7-ジクロロキノリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4,7-Dichloroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5Cl2N
CAS番号:
分子量:
198.05
Beilstein:
125359
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
蒸気圧
0.0000811 kPa ( 25 °C)
APIファミリー
chloroquine
フォーム
crystalline
包装
pkg of 15 mg
pkg of 25 mg
メーカー/製品名
USP
off-white to brown-yellowish
bp
298.4 °F (148°C)
mp
81-83 °C (lit.)
溶解性
ethanol: freely soluble
ether: freely soluble
water: slightly soluble
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI Key
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chloroquine Related Compound A is an impurity of chloroquine, which is a 9-aminoquinoline drug that effectively inhibits viral infections in humans.
アプリケーション
Chloroquine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Chloroquine Phosphate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1118328-15MG:
1118328-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread
Vincent MJ, et al.
Virology Journal, 2(1), 1-10 (2005)
Chloroquine Phosphate USP Monograph
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 959-959 (2020)
プロトコル
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.