APIファミリー
gabapentin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NCC1(CC(O)=O)CCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
InChI Key
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CACNA1A(773) , CACNA1B(774) , CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1E(777) , CACNA1F(778) , CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911) , CACNA1S(779) , CACNA2D1(781) , CACNA2D2(9254) , CACNA2D3(55799) , CACNA2D4(93589) , CACNB1(782) , CACNB2(783) , CACNB3(784) , CACNB4(785) , CACNG1(786) , CACNG2(10369) , CACNG3(10368) , CACNG4(27092) , CACNG5(27091) , CACNG6(59285) , CACNG7(59284) , CACNG8(59283)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Also, for use with USP monographs such as:
- Gabapentin Capsules
- Gabapentin Tablets
- Gabapentin Compounded Cream
- Gabapentin Compounded Oral Suspension
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1287303-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック