Merck
1287325
USP
4,4-ペンタメチレン-2-ピロリジノン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-アザスピロ[4.5]デカン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15NO
CAS番号:
分子量:
153.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
gabapentin
メーカー/製品名
USP
mp
84-89 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1CC2(CCCCC2)CN1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
InChI Key
JAWPQJDOQPSNIQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Gabapentin Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Gabapentin
  • Gabapentin Capsules
  • Gabapentin Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1287325-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3