certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001348
traceable to USP 1287347
APIファミリー
gabapentin
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
OC(=O)CC1(CCCCC1)C#N
InChI
1S/C9H13NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,11,12)
InChI Key
YGFXLCAKCKPSQQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2011-100MG-PW:
PHR2011-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.