アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
色
off-white to yellow-green
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](COC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C5H7N3O4/c6-3(5(10)11)2-12-4(9)1-8-7/h1,3H,2,6H2,(H,10,11)/t3-/m0/s1
InChI Key
MZZGOOYMKKIOOX-VKHMYHEASA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A4142-10MG:
A4142-250MG:
A4142-5MG:
A4142-BULK:
A4142-VAR:
A4142-50MG:
試験成績書(COA)